Principaux documents
GF38854019
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, clear
Synonyme(s) :
CT301350
10 EA
157,00 €
5 EA
170,00 €
1 EA
224,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
157,00 €
5 EA
170,00 €
1 EA
224,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 388-540-19
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.5 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable