Principaux documents
GF37946852
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PB035140
1 EA
376,00 €
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
376,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
376,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 379-468-52
L × diam.
10 m × 1 mm