GF37754859
Platinum
foil, 0.05m coil, thickness 0.2mm, coil width 5mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT000265
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 377-548-59
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur× largeur
0.05 m × 0.2 mm × 5 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable