GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
FE506020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 375-943-12
Poids
200 g
Taille max. des part.
850 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable