Principaux documents
GF36353459
Platinum
foil, thickness 0.05 mm, length 0.05 m, coil width 5 mm
Synonyme(s) :
PT000247
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141734
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 363-534-59
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Longueur
0.05 m
Largeur de la bobine
5 mm
Épaisseur
0.05 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable