GF36074066
Molybdenum
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.4mm, wall thickness 0.3mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007300
About This Item
Essai
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 360-740-66
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.3 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.4 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N