Principaux documents
GF35971409
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 25mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 10pcs
Synonyme(s) :
FE246890
1 EA
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
196,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 10 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 359-714-09
Diamètre
25 mm
sphericity
5.08 μm