Principaux documents
GF35638252
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 500 m
Synonyme(s) :
ES345910
1 EA
495,00 €
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
495,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 356-382-52
Longueur
500 m
Diamètre
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable