Principaux documents
GF35542515
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI105845
1 EA
353,00 €
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 355-425-15
Épaisseur de l'isolation
0.008 mm
Fil, L × diam.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Application
may be used as one component of a thermocouple