Principaux documents
GF35250735
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 10 mm
Synonyme(s) :
ME311070
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 352-507-35
Diamètre
10 mm
Épaisseur
0.09 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.