Principaux documents
GF35131564
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness
Synonyme(s) :
NI030240
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 351-315-64
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.025 mm