Principaux documents
GF35014766
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055500
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 350-147-66
Longueur
0.5 m
Diamètre
1.0 mm