Principaux documents
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055121
1 EA
355,00 €
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
355,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 346-684-78
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.05 mm