Principaux documents
GF34254985
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
FP341470
1 EA
340,00 €
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 342-549-85
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
2.3 mm
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF48558998GF71588470GF33080183
form
film
form
film
form
film
form
film
thickness
2.3 mm
thickness
1 mm
thickness
1 mm
thickness
0.05 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash