Principaux documents
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
Synonyme(s) :
AD156100
1 EA
360,00 €
360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 340-049-33
Poids
20 g
Taille max. des fragments
6 mm