Principaux documents
GF33912985
Iridium
powder, max. particle size 50 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
IR006012
1 EA
947,00 €
947,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
947,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ir
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141720
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
947,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-129-85
Résistivité
4.71 μΩ-cm
Poids
1 g
Taille max. des part.
50 μm
pb
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable