Documents
GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
TA090500
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 335-181-56
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm