Key Documents
GF33381198
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE210310
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 333-811-98
Taille × épaisseur
8 mm × 0.2 mm