GF32919295
Copper
sphere, 1000pcs, diameter 1.0mm, precision sphere grade 200
Synonyme(s) :
Copper, CU006820
About This Item
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 329-192-95
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.0 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)