Principaux documents
GF32255276
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FA140231
1 EA
256,00 €
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
256,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 322-552-76
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.15 mm