Principaux documents
GF31674955
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
1m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
AU075840
1 EA
574,00 €
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
574,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 316-749-55
Longueur
1 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm