Principaux documents
GF31352194
Tin
lump, 4 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Synonyme(s) :
SN006102
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.995%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 313-521-94
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des fragments
4 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable