GF30798120
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
NI057961
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 307-981-20
Longueur
200 mm
Diamètre
20.0 mm