GF30768611
Iron
foil, 2m coil, thickness 0.025mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000240
About This Item
Essai
99.50%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 307-686-11
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur
2 m × 0.025 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N