Principaux documents
GF30469642
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE820250
1 EA
1 050,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 304-696-42
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm