Principaux documents
GF30296695
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, gray
Synonyme(s) :
CV317906
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 302-966-95
Longueur
1000 mm
Diamètre
6 mm
Couleur
gray
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable