Principaux documents
GF29909313
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9, 2.4 mm diameter, length 450 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NE067904
10 EA
156,00 €
5 EA
171,00 €
1 EA
211,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
156,00 €
5 EA
171,00 €
1 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 299-093-13
Longueur
450 mm
Diamètre
2.4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable