Principaux documents
GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
CV301150
1 EA
332,00 €
332,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
332,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
332,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 296-044-38
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.0125 mm