Principaux documents
GF29575648
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 8mm disks, 0.125mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
MN010230
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disks - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 295-756-48
Taille × épaisseur
8 mm × 0.125 mm