Principaux documents
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301400
1 EA
743,00 €
743,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
743,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
743,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 293-162-92
Longueur
1 m
Épaisseur
0.075 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 answer
    1. The coil width for this product is 610mm.