Principaux documents
GF29077780
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, white
Synonyme(s) :
CV313005
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 290-777-80
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.5 mm
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable