Principaux documents
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FA140231
1 EA
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
224,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 290-695-56
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable