Documents
GF29009370
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 290-093-70
Longueur
50 m
Diamètre
0.025 mm