Principaux documents
GF28750338
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Synonyme(s) :
FP361025
1 EA
341,00 €
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-503-38
Longueur
1 m
Épaisseur
0.025 mm