Principaux documents
GF28717050
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FK110250
1 EA
205,00 €
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
205,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-170-50
Taille × épaisseur
0.2 m × 0.075 mm