GF28017637
Molybdenum
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 92.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO004500
Réf. du fournisseur: W11413-50MG
229,07 €
About This Item
Réf. du fournisseur: W11413-50MG
229,07 €
Pureté
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 280-176-37
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.1 μm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo