Principaux documents
GF27426180
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonyme(s) :
SI303100
1 EA
716,00 €
716,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
716,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
716,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 274-261-80
Taille
1000 × 1000 mm
Épaisseur
1 mm