GF27085305
Magnésium
powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.8+%
Synonyme(s) :
MG006011
218,00 €
About This Item
218,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 270-853-05
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille max. des part.
250 μm
pb
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable