Principaux documents
GF27007332
Iron/boron/silicon
foil, Fe 81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE800250
1 EA
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
352,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 270-073-32
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm