Principaux documents
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Synonyme(s) :
FE205811
1 EA
501,00 €
501,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
501,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
501,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
2 micron polyesterimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 263-199-44
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.002 mm