Principaux documents
GF26171816
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055150
1 EA
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 261-718-16
Longueur
100 m
Diamètre
0.025 mm