Principaux documents
GF26031002
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI040400
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 260-310-02
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.25 mm