Principaux documents
GF25790003
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
W 066010
1 EA
361,00 €
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
361,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 257-900-03
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm