Principaux documents
GF25467903
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CO150240
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (temper - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 254-679-03
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable