Principaux documents
GF25192919
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE230230
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 251-929-19
Taille × épaisseur
6 mm × 0.2 mm