Principaux documents
GF24070564
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
Synonyme(s) :
TI546020
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 240-705-64
Poids
50 g
Taille max. des part.
5 μm