Principaux documents
GF23719462
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
IN135130
1 EA
555,00 €
555,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
555,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
555,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 237-194-62
Longueur
2 m
Diamètre
0.25 mm