Principaux documents
GF23648148
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
5m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
FE265160
1 EA
249,00 €
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
249,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 236-481-48
L × diam.
5 m × 1 mm