Key Documents
GF22064914
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI057919
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 220-649-14
Longueur
100 mm
Diamètre
6.0 mm