Principaux documents
GF21721069
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonyme(s) :
FE205850
1 EA
476,00 €
476,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
476,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
476,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
epoxy insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 217-210-69
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm